Learn More
Dipiridamole, TRC
Código de producto. 30134969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134969 500 mg 500 miligramos
30132473 1 g 1 g
17911905 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492625500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-32-2
Fórmula molecular C24 H40 N8 O4
Peso molecular (g/mol) 504.63
Sinónimo Dipyridamole, 2,2',2' ',2' ' '-[[4,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetraethanol, Ethanol, 2,2',2' ',2' ' '-[(4,8-di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetrakis-, Ethanol, 2,2',2' ',2' ' '-[(4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetra- (6CI,8CI), 2,2',2' ',2' ' '-[(4,8-Di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetrakis[ethanol], Pyrimido[5,4-d]pyrimidine, ethanol deriv., 2,2',2' ',2' ' '-((4,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)bis(azanetriyl))tetraethanol, 2,2',2' ',2' ' '-[[4,8-Dipiperidinopyrimido(5,4-d)pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetraethanol, 2,6-Bis(diethanolamino)-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine, Anginal, Apricor, Cardioflux, Cardoxil, Cardoxin, Cleridium, Coribon, Coridil, Coronarine, Corosan, Coroxin, Curantyl, Dipyridamine, Dipyridamol, Dipyridan, Gulliostin, Kurantil, NSC 515776, NSC 619103, Natyl, Peridamol, Persantin, Persantine, Piroan, Prandiol, Protangix, RA 8, Stenocardil, Stimolcardio
Nombre IUPAC 2-[[2-[bis(2-hidroxietil)amino]-4,8-di(piperidina-1-il)pirimido[5,4-d]pirimidina-6-il]-(2-hidroxietil)amino]etanol
SMILES OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipyridamole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.3173