Learn More
Difenipiralina, TRC
Código de producto. 30380526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380526 50 mg
30374290 500 mg
30374532 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49211050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-20-6
Fórmula molecular C19 H23 N O
Peso molecular (g/mol) 281.39
Sinónimo Diphenylpyraline, 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine, 1-Methyl-4-piperidyl benzhydryl ether, 4-(Benzhydryloxy)-1-methylpiperidine, AN 1041, Diphenpyraline, Diphenylpyraline, Diphenylpyrilene, Hystryl, Lyssipoll, Mepiben, N-Methyl-4-(benzhydryloxy)piperidine, Neargal, P 253
Nombre IUPAC 4-benzhidroxi-1-metilpiperidina
SMILES CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylpyraline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.178
Porcentaje de pureza >95%