Learn More
Cloruro de difenilpiralina, TRC
Código de producto. 30376758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376758 5 g
30371306 2.5 g
30375377 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4921135G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-18-3
Fórmula molecular C19 H23 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 317.85
Sinónimo Diphenylpyraline Hydrochloride, 1-Methyl-4-piperidyl Benzhydryl Ether Hydrochloride, 4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine Hydrochloride, Anginosan, Belfene, Dayfen, Diafen, Diafen Hydrochloride, Diaphen, Diphenpyraline Hydrochloride, Diphenylpyraline Teoclate, Hispril, Hispril Hydrochloride, Histryl, Histyn, Kolton Jelly, Lergoban, Lergobine, Sumadil
Nombre IUPAC 4-benzhidroxi-1-metilpiperidina; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylpyraline Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1546