Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | α,α-Diphenylglycine |
| Punto de fusión | 244.0°C to 247.0°C |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 1% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | H2NC(C6H5)2CO2H |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 14,I,625 |
| Mostrar más |