Learn More
Thermo Scientific Chemicals α,α-Difenilglicina, 98 %
Código de producto. 10737521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10737521 5 g Frasco de vidrio 5 g
10796252 25 g Frasco de vidrio 25 g
11956811 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10737521 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 171720050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3060-50-2 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3060-50-2
Fórmula molecular C14H13NO2
Peso molecular (g/mol) 227.26
Número MDL MFCD00008048
Clave InChI YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-diphenylglycine, alpha,alpha-diphenylglycine, alpha-aminodiphenylacetic acid, glycine, 2,2-diphenyl, alpha-amino-alpha-phenylbenzeneacetic acid, .alpha.-aminodiphenylacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenylglycine, benzeneacetic acid, .alpha.-amino-.alpha.-phenyl, aminodiphenylacetic acid, phenytoin impurity c
PubChem CID 18289
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2,2-difenilacético
SMILES NC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α,α-Diphenylglycine
Punto de fusión 244.0°C to 247.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC(C6H5)2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 14,I,625
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo