Learn More
Difenilacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421738 5 g 5 g
11431738 25 g 25 g
11441738 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13979.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 501-65-5 | C14H10 | 178.234 g/mol
Diphenylacetylene is often used as a building block in organic and organometallic chemistry. It acts as dienophile and under goes Diels-Alder reaction with tetraphenylcyclopentadienone to prepare hexaphenylbenzene. It acts as a precursor in the preparation of 3-alkoxycyclopropene by reacting with benzal chloride in the presence of potassium t-butoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El difenilacetileno se utiliza a menudo como compuesto básico en la química orgánica y organometálica. Actúa como dienófilo y en la reacción de Diels-Alder con tetrafenilciclopentadienona para preparar hexafenilbenceno. Es un precursor en la preparación de 3-alcoxiciclopropeno al reaccionar con cloruro de benzal en presencia de terc-butóxido de potasio.
Solubilidad
Miscible con éter y alcohol caliente. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-65-5
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.234
Número MDL MFCD00004786
Clave InChI JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetylene, tolan, diphenylethyne, 1,2-diphenylethyne, tolane, 1,2-diphenylacetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, biphenylacetylene, diphenyl acetylene, ethyne, diphenyl
PubChem CID 10390
ChEBI CHEBI:51579
Nombre IUPAC 2-feniletinilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetylene
Punto de fusión 58°C to 62°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 170°C (19 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 606478
Índice Merck 14,9504
Información de solubilidad Miscible with ether and hot alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%