Learn More
Difenilacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10703851 5 g Frasco de vidrio 5 g
10764221 25 g Frasco de vidrio 25 g
11974451 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10703851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117180050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 501-65-5 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-65-5
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Clave InChI JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetylene, tolan, diphenylethyne, 1,2-diphenylethyne, tolane, 1,2-diphenylacetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, biphenylacetylene, diphenyl acetylene, ethyne, diphenyl
PubChem CID 10390
ChEBI CHEBI:51579
Nombre IUPAC 2-feniletinilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetylene
Punto de fusión 58.0°C to 61.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 170.0°C (19.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C≡CC6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 05,656
Fieser 01,335
Índice Merck 15,9664
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino y trozos