Learn More
Cloruro de difenilacetil, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10375221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10375221 5 g Frasco de vidrio 5 g
10264951 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10375221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292020050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1871-76-7 | C14H11ClO | 230.691 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1871-76-7
Número MDL MFCD00013655
Clave InChI MSYLETHDEIJMAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetyl chloride, diphenylacetic acid chloride, diphenylacetylchloride, acetyl chloride, diphenyl, unii-6553c1cb9s, alpha-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl-acetyl chloride, benzeneacetyl chloride, .alpha.-phenyl, a-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl acetyl chloride
PubChem CID 74637
Nombre IUPAC cloruro de 2,2-difenilacetil
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetyl chloride
Nombre de nota 97.5%
Punto de fusión 51°C to 56°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 175°C to 176°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H11ClO
Fórmula lineal (C6H5)2CHCOCl
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 674
Índice Merck 15, 3346
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Peso molecular (g/mol) 230.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.69
Porcentaje de pureza 97.50%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylacetylchloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylacetylchloride