Learn More
Cloruro de difenilacetil, 90 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352685 50 g 50 g
11342685 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00171.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1871-76-7 | C14H11ClO | 230.691 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1871-76-7
Fórmula molecular C14H11ClO
Peso molecular (g/mol) 230.691
Número MDL MFCD00013655
Clave InChI MSYLETHDEIJMAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetyl chloride, diphenylacetic acid chloride, diphenylacetylchloride, acetyl chloride, diphenyl, unii-6553c1cb9s, alpha-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl-acetyl chloride, benzeneacetyl chloride, .alpha.-phenyl, a-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl acetyl chloride
PubChem CID 74637
Nombre IUPAC cloruro de 2,2-difenilacetil
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetyl chloride
Punto de fusión 50°C to 56°C
Punto de ebullición 175°C to 176°C (17 mmHg)
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 1211588
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3316
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.69
Porcentaje de pureza ≥90%