Learn More
Difenilacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30136222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136222 25 g 25 g
30010892 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48945025G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-29-3
Fórmula molecular C14 H11 N
Peso molecular (g/mol) 193.24
Sinónimo Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochoride Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 2,2-difenilacetonitrilo
SMILES N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetonitrile
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0891