Learn More
Difenilacetronitrilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11358511 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10554081 5 g Frasco de vidrio 5 g
10225670 100 g Frasco de plástico 100 g
10665582 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11358511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150360025
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 86-29-3 | C14H11N | 193.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-29-3
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.25
Clave InChI NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetonitrile, dipan, diphenatrile, benzhydrylcyanide, diphenylmethylcyanide, benzyhydrylcyanide, acetonitrile, diphenyl, benzeneacetonitrile, alpha-phenyl, usaf kf-13, difenylacetonitril
PubChem CID 6837
Nombre IUPAC 2,2-difenilacetonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetonitrile
Punto de fusión 73.0°C to 76.0°C
Color Crema a blanco o amarillo
Punto de ebullición 181.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 120°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5)2CHCN
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 09,674
Índice Merck 15,3346
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot alcohol, propylene glycol, hot, ligroin and ether, slightly soluble in cold ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.