Learn More
Difenilacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337695 100 g 100 g
11347695 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337695 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02404.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86-29-3 | C14H11N | 193.249 g/mol
Diphenylacetonitrile undergoes anhydrous condensation with ethyl-4-bromo-butyrate. This is followed by its hydrolysis in alkaline medium that is used in the quantitative determination of 3-cyano-3,3-diphenylpropionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El difenilacetonitrilo experimenta una condensación anhidra con etilo-4-bromobutirato. A esto le sigue su hidrólisis en medio alcalino que se utiliza en la determinación cuantitativa de ácido 3-ciano-3,3-difenilpropiónico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-29-3
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.249
Número MDL MFCD00001862
Clave InChI NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetonitrile, dipan, diphenatrile, benzhydrylcyanide, diphenylmethylcyanide, benzyhydrylcyanide, acetonitrile, diphenyl, benzeneacetonitrile, alpha-phenyl, usaf kf-13, difenylacetonitril
PubChem CID 6837
Nombre IUPAC 2,2-difenilacetonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetonitrile
Punto de fusión 72°C to 76°C
Punto de ebullición 181°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1911160
Índice Merck 14,3316
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 99%