Learn More
Difenilacetronitrilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225670 100 g Frasco de plástico 100 g
10554081 5 g Frasco de vidrio 5 g
10665582 500 g Frasco de plástico 500 g
11358511 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10225670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150361000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86-29-3 | C14H11N | 193.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-29-3
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.25
Clave InChI NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetonitrile, dipan, diphenatrile, benzhydrylcyanide, diphenylmethylcyanide, benzyhydrylcyanide, acetonitrile, diphenyl, benzeneacetonitrile, alpha-phenyl, usaf kf-13, difenylacetonitril
PubChem CID 6837
Nombre IUPAC 2,2-difenilacetonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetonitrile
Punto de fusión 73.0°C to 76.0°C
Color Crema a blanco o amarillo
Punto de ebullición 181.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 120°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5)2CHCN
Cantidad 100 g
Beilstein 09,674
Índice Merck 15,3346
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot alcohol, propylene glycol, hot, ligroin and ether, slightly soluble in cold ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.