Learn More
Ácido difenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Kinetic resolution of racemic 1-heteroarylalkanols by asymmetric esterification using diphenylacetic acid with pivalic anhydride and a chiral acyl-transfer catalyst is described. Molecular crystal of acridine and diphenylacetic acid and its absolute asymmetric photodecarboxylating condensation generates chirality in a two-component. The activation parameters for the racemization of a series of ortho-alkyl-substituted diphenylacetic acids are determined.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se ha descrito que, al utilizar ácido difenilacético con anhídrido piválico y un acilo quiral como catalizador de transferencia en una esterificación asimétrica, se produce la resolución quinética de 1-heteroarilalcanoles racémicos. El cristal molecular de la acridina y el ácido difenilacético y su condensación fotodescarboxilante asimétrica absoluta generan quiralidad en los dos componentes. También se determinan los parámetros de activación para la racemización de una serie de ácidos difenilacéticos sustituidos por orto-alquilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (0,13 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diphenylacetic acid |
| Punto de fusión | 146°C to 148°C |
| pH | 3.8 |
| Punto de ebullición | 195°C (25 mmHg) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 1910978 |
| Índice Merck | 14,3316 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water(0.13g/L). |
| Show More |