Learn More
Ácido difenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430393 100 g 100 g
11440393 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430393 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11489.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
Kinetic resolution of racemic 1-heteroarylalkanols by asymmetric esterification using diphenylacetic acid with pivalic anhydride and a chiral acyl-transfer catalyst is described. Molecular crystal of acridine and diphenylacetic acid and its absolute asymmetric photodecarboxylating condensation generates chirality in a two-component. The activation parameters for the racemization of a series of ortho-alkyl-substituted diphenylacetic acids are determined.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha descrito que, al utilizar ácido difenilacético con anhídrido piválico y un acilo quiral como catalizador de transferencia en una esterificación asimétrica, se produce la resolución quinética de 1-heteroarilalcanoles racémicos. El cristal molecular de la acridina y el ácido difenilacético y su condensación fotodescarboxilante asimétrica absoluta generan quiralidad en los dos componentes. También se determinan los parámetros de activación para la racemización de una serie de ácidos difenilacéticos sustituidos por orto-alquilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (0,13 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-34-0
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.248
Número MDL MFCD00004251
Clave InChI PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
PubChem CID 8333
ChEBI CHEBI:41967
Nombre IUPAC ácido 2,2-difenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetic Acid
Punto de fusión 146°C to 148°C
Punto de ebullición 195°C (25 mm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 100 g
Beilstein 1910978
Índice Merck 14,3316
Información de solubilidad Slightly soluble in water(0.13g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 99%