Learn More
Ácido disfenilacético, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10635152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10635152 5 g Frasco de vidrio 5 g
10550581 100 g Frasco de plástico 100 g
10091030 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10635152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117150050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-34-0
Número MDL MFCD00004251
Clave InChI PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
PubChem CID 8333
ChEBI CHEBI:41967
Nombre IUPAC ácido 2,2-difenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetic acid
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 146.0°C to 149.0°C
Color Crema blanquecina a blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H12O2
Fórmula lineal (C6H5)2CHCO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 673
Índice Merck 15, 3346
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Peso molecular (g/mol) 212.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylacetic acid