Learn More
Sulfona de difenil, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348055 1000 g 1 Kg
11338055 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08232.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 127-63-9 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
It is used as a high temperature solvent. Such high temperature solvents are useful for processing highly rigid polymers, e.g., PEEK, which only dissolve in very hot solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como disolvente de alta temperatura. Estos disolventes de alta temperatura son útiles para procesar polímeros muy rígidos, por ejemplo, PEEK, que solo se disuelven en disolventes muy calientes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-63-9
Fórmula molecular C12H10O2S
Peso molecular (g/mol) 218.27
Número MDL MFCD00007548
Clave InChI KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl sulfone, phenyl sulfone, sulfonyldibenzene, diphenylsulfone, sulfobenzide, diphenyl sulphone, benzene, 1,1'-sulfonylbis, sulfone, diphenyl, 1,1'-sulfonyldibenzene, phenyl sulphone
PubChem CID 31386
ChEBI CHEBI:78360
Nombre IUPAC bencenosulfonilbenceno
SMILES O=S(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl sulfone
Punto de fusión 123°C to 130°C
Densidad 1.36
Punto de ebullición 377°C to 379°C
Temperatura de inflamación 184°C (363°F)
Olor Odorless
Cantidad 1000 g
Beilstein 1910573
Índice Merck 14,3238
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.27
Porcentaje de pureza ≥99%