Learn More
Difenil(4-piperidinil)metanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407798 25 g 25 g
15417798 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61281.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 115-46-8 | C18H21NO | 267.372 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-46-8
Fórmula molecular C18H21NO
Peso molecular (g/mol) 267.372
Número MDL MFCD00066980
Clave InChI ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azacyclonol, diphenyl piperidin-4-yl methanol, frenquel, alpha-4-piperidyl benzhydrol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinomethanol, gamma-pipradol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol, ataractan, calmeran, diphenyl-piperidin-4-yl-methanol
PubChem CID 15723
Nombre IUPAC difenil(piperidin-4-il)metanol
SMILES C1CNCCC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl(4-piperidinyl)methanol
Punto de fusión 160°C to 163°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Índice Merck 13,895
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.37
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido