Learn More
α,α-Difenil-4-piperidinometanol, 98+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10286760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10286760 25 g Frasco de vidrio 25 g
10199921 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10286760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232520250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 115-46-8
Fórmula molecular C18H21NO
Peso molecular (g/mol) 267.37
Número MDL MFCD00066980
Clave InChI ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azacyclonol, diphenyl piperidin-4-yl methanol, frenquel, alpha-4-piperidyl benzhydrol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinomethanol, gamma-pipradol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol, ataractan, calmeran, diphenyl-piperidin-4-yl-methanol
PubChem CID 15723
Nombre IUPAC difenil(piperidin-4-il)metanol
SMILES C1CNCCC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α-Diphenyl-4-piperidinomethanol
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160.0°C to 163.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 13, 895
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.37
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • a,a-Diphenyl-4-piperidinomethanol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement