Learn More
Difenil(1,5-ciclooctadieno)platino(II), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenyl (1,5-cyclooctadiene)platinum (II) |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 457.47 |
| Forma física | Polvo |