Learn More
Ácido difenólico, TRC
Código de producto. 30368655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368655 1 g 1 g
30358377 10 g 10 g
30364960 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2633501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-00-1
Fórmula molecular C17H18O4
Peso molecular (g/mol) 286.32
Sinónimo 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)pentanic Acid, 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)pentanoic Acid, 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)valeric Acid, 4,4-Bis(p-hydroxyphenyl)pentanoic Acid, 4,4-Bis(p-hydroxyphenyl)valeric Acid, 4,4'-Bis(4-hydroxyphenyl)valeric Acid, Bisphenol Acid, D 1274, DPA, Diphenolic Acid, NSC 3371, NSC 34824, NSC 55069, gamma,gamma-Bis(p-hydroxyphenyl)valeric Acid
SMILES CC(CCC(=O)O)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenolic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18O4/c1-17(11-10-16(20)21,12-2-6-14(18)7-3-12)13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9,18-19H,10-11H2,1H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1205