Learn More
Ácido difenólico, TRC
Código de producto. 30358377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358377 10 g 10 g
30364960 5 g 5 g
30368655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD26335010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-00-1
Fórmula molecular C17H18O4
Peso molecular (g/mol) 286.32
Sinónimo 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)pentanic Acid, 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)pentanoic Acid, 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)valeric Acid, 4,4-Bis(p-hydroxyphenyl)pentanoic Acid, 4,4-Bis(p-hydroxyphenyl)valeric Acid, 4,4'-Bis(4-hydroxyphenyl)valeric Acid, Bisphenol Acid, D 1274, DPA, Diphenolic Acid, NSC 3371, NSC 34824, NSC 55069, gamma,gamma-Bis(p-hydroxyphenyl)valeric Acid
SMILES CC(CCC(=O)O)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenolic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18O4/c1-17(11-10-16(20)21,12-2-6-14(18)7-3-12)13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9,18-19H,10-11H2,1H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1205
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.