Learn More
Clorhidrato de Difenidol, TRC
Código de producto. 30136466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136466 1 g 1 g
30137119 50 mg 50 miligramos
30010562 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4869401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3254-89-5
Fórmula molecular C21 H27 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 345.91
Sinónimo 1-Piperidinebutanol, α,α-diphenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Piperidinebutanol, α,α-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), Ansmin, Cefadol, Celmidol, Difenidol hydrochloride, Difenidolin, Diphenidol hydrochloride, Maniol, Mecalmin, Pineroro, SKF 478A, Satanolon, Tenesdol, Vontrol, Wansar
Nombre IUPAC 1,1-difenil-4-piperidina-1-ilbutano-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difenidol Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1859