Learn More
Cloruro de Difenhidramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenhydramine hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.139 |
| Porcentaje de pureza | >95% |