Learn More
Difenhidramina clorhidrato (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30403827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Código de producto. Cantidad
30403827 10 x 1 mL
1 options
Código de producto. 30403827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT120510X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenhydramine hydrochloride
CAS 147-24-0
Fórmula molecular C17 H21 N O . Cl H
Cantidad 10 x 1 mL
Sinónimo Diphenhydramine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8CI), β-Dimethylaminoethyl benzhydryl ether hydrochloride, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, 2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, Alledryl, Allergan, Allergina, Allergival, Amidryl, Asdrin, Bagodryl, Bax, Bena, Bena-Fedrin, Benadril hydrochloride, Benadryl, Benocten, Benodine, Benylin, Benzantin, Benzhydramine hydrochloride, Benzhydrol β-dimethylaminoethyl ether hydrochloride, Denydryl, Dibondrin, Difenhydramine hydrochloride, Dimedrol, Dimedrol hydrochloride, Diphantine, Fenylhist, Halbmond, Histacyl, Noctomin, Resmin, Restamin, S 8, Sedopretten, Sekundal D, Syntedril, Vena, Wehydryl
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-benzhidriloxi-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 291.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.139
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diphenhydramine hydrochloride 1 mg/mL