Learn More
Citrato de difenidramina, TRC
Código de producto. 30387235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387235 250 mg
30371304 1 g
30386165 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD486905250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88637-37-0
Fórmula molecular C17 H21 N O . C6 H8 O7
Peso molecular (g/mol) 447.48
Sinónimo Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Diphenhydramine citrate
Nombre IUPAC 2-benzhidroxi-N,N-dimetiletanamina; 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenhydramine Citrate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.1893