Learn More
Diphemanil Methosulfato, TRC
Código de producto. 30384631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384631 1 g
30382753 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4869651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-97-5
Fórmula molecular C20 H24 N . C H3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 389.51
Sinónimo Diphemanil Metilsulfate, 4-(Diphenylmethylene)-1,1-dimethylpiperidinium methyl sulfate, Demotil, Diphemanil, Diphemanil methosulfate, Diphemanil methyl sulfate, Diphemanil metilsulfate, Diphenatil, Diphenmanil methylsulfate, Diphenmethanil, Diphenmethanil methylsulfate, N,N-Dimethyl-4-piperidylidene-1,1-diphenylmethane methylsulfate, NSC 41725, Nivelon, Nivelona, Prantal, Prantil, Prentol, Talpran, Vagophemanil, Vagophemanil methyl sulfate, Variton
Nombre IUPAC 4-benzhidrilideno-1,1-dimetilpiperidina-1-io; Sulfato de metilo
SMILES COS(=O)(=O)[O-].C[N+]1(C)CCC(=C(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphemanil Metilsulfate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N.CH4O4S/c1-21(2)15-13-19(14-16-21)20(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18;1-5-6(2,3)4/h3-12H,13-16H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1661