Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA200
BIOPHARMA
Código de producto. 11341813
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
9 mm
22 mm
Tamaño de partículas:
4 μm
8 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11341813 250 mm 4 mm 8 μm 1 PCS
11361843 250 mm 9 mm 8 μm cada uno
11381843 250 mm 2 mm 8 μm cada uno
11331813 50 mm 4 mm 8 μm cada uno
11351843 50 mm 9 mm 8 μm cada uno
11371843 50 mm 2 mm 8 μm cada uno
15139673 250 mm 4,6 mm 4 μm cada uno
15159673 150 mm 4,6 mm 4 μm cada uno
15149673 50 mm 4,6 mm 4 μm cada uno
15510244 250 mm 22 mm 8 μm cada uno
15500244 50 mm 22 mm 8 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11341813 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 063000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aproveche el intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos con  las columnas para HPLC de oligonucleótidos Thermo Scientific™  DNAPac™ PA200.
Aproveche el intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos con las columnas para HPLC de oligonucleótidos Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
  • Obtenga una resolución n, n-1 para oligonucleótidos
  • Resuelva oligonucleótidos con estructuras secundarias
  • Realice ensayos de pureza de fosforotioato
  • Control de selectividad con disolvente, sal y pH de eluyente
  • Resuelva ARN con enlaces aberrantes (de entre 2' y 5') a partir de SSARN normal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 1,2 mL/min
Para utilizar con Sistema UltiMate 3000 Titanium
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Compatibilidad de fase móvil pH 2 a 12,5, 100 % compatible con disolventes orgánicos comunes, eluyentes de forma iónica: cloruro, perclorato
Tamaño de partículas 8 μm
pH Desde 2,5 hasta 12,5
Tamaño de poro No poroso
Cantidad Unitary
Temperatura 85°C
Fase estacionaria Amonio cuaternario
Línea de productos DNAPac
Material de embalaje Polímero esférico, no poroso
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna de análisis
Técnica Bio-LC
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver), FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.