Learn More
Dimidio bromuro, indicador mixto azul de disulfina, según la farmacopea europea (EP), capítulo 4 (4.1.1), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 16420384 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
16420384 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16420384 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 103110101
Edge
Solución indicadora de alta calidad para valoraciones manuales que facilitan la detección de puntos finales
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mixed indicator
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido