Learn More
Bromuro de dimetiletilhexadecilamonio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10532041 100 g Frasco de vidrio 100 g
10753021 5 g Frasco de vidrio 5 g
10144790 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10532041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211871000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-03-8 | C20H44BrN | 378.483 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-03-8
Fórmula molecular C20H44BrN
Peso molecular (g/mol) 378.483
Número MDL MFCD00011774
Clave InChI VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Cetyldimethylethylammonium bromide
PubChem CID 31280
Nombre IUPAC etil-hexadecil-dimetilazanio; bromuro
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Color Blanco
Nombre de nota 99%
Forma física Polvo
pH 6 to 8 (1% soln.)
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3(CH2)15N(CH3)2(C2H5)Br
Beilstein 04, III, 425
Índice Merck 15, 2028
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.48
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.