Learn More
Dimetilaminobenzaldehído R6, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12900404 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12900404 1 mL Ampolla 100 ml
1 options
Código de producto. 12900404 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 062 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    228.39€ / 100 ml
    Ahorro 50.61€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
CAS 14214-32-5
Envase Ampolla
Fórmula molecular C16H18N2O3
Cantidad 1 mL
Sinónimo difenoxuron, difenoxurone, lironion, pinoran, caswell no. 551c, difenoxuron bsi:iso, epa pesticide chemical code 551400, n-4-4-methoxyphenoxy phenyl-n,n-dimethylurea, 1,1-dimethyl-3-4-4-methoxyphenoxy phenyl urea, 3-4-4-methoxyphenoxy phenyl-1,1-dimethylurea
Clave InChI AMVYOVYGIJXTQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC
Nombre IUPAC 3-[4-(4-metoxifenoxi)fenil]-1,1-dimetilurea
Peso molecular (g/mol) 286.331
PubChem CID 26576
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylaminobenzaldehyde solution R6. European Pharmacopoeia Ref: 1029803 (RP 062)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .