Learn More
Dimetilaminoacetaldehído dimetilacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10688214 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10688214 1 g Frasco de vidrio 1 g
10239083 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10688214 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390910010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38711-20-5 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38711-20-5
Fórmula molecular C6H15NO2
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00010205
Clave InChI HUYAEQCJNXODLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanamine, 2,2-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylamino acetaldehyde dimethyl acetal, dimethylaminoacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylaminoacetaldehyde dimethylacetal, n-2,2-dimethoxyethyl dimethylamine, 2-dimethylamino acetaldehyde dimethylacetal, 2,2-dimethoxyethyl dimethylamine, 2,2-dimethoxyethyl dimethyl amine, 2,2-dimethoxy-n,n-dimethylethanamin, acmc-209j1l
PubChem CID 123476
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxi-N,N-dimetiletanamina
SMILES COC(CN(C)C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylaminoacetaldehyde dimethylacetal
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 64°C to 66°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4100 to 1.412
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylaminoacetaldehyde dimethylacetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.