Learn More
Acetal dietílico de dimetilaminoacetaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylaminoacetaldehyde diethyl acetal |
| Densidad | 0.876 |
| Punto de ebullición | 164°C to 166°C |
| Temperatura de inflamación | 45°C (113°F) |
| Olor | Amine-like |
| Índice de refracción | 1.4115 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1739149 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.25 |
| Mostrar más |