Learn More
(4-Fluorobencil)malonato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461170 5 g 5 g
11451170 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26310.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 252938-22-0 | C12H13FO4 | 240.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 252938-22-0
Fórmula molecular C12H13FO4
Peso molecular (g/mol) 240.23
Número MDL MFCD01934558
Clave InChI WDFUURBBGZTSIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 4-fluorobenzyl malonate, dimethyl 2-4-fluorobenzyl malonate, 1,3-dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propanedioate, acmc-1cpd2, dimethyl 4-fluorobenzylmalonate, 2-4-fluorobenzyl-malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propanedioate, dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propane-1,3-dioate
PubChem CID 2781576
SMILES COC(=O)C(CC1=CC=C(F)C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 2-[(4-fluorofenil)metil]propanodioato de dimetilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.23
Porcentaje de pureza 97%