Learn More
Dimetomorfo, TRC
Código de producto. 30041345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041345 1 g 1 g
30005694 10 g 10 g
18032630 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4605301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110488-70-5
Fórmula molecular C21 H22 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 387.86
Sinónimo Morpholine, 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]- (9CI), 3-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-(4-morpholinyl)-2-propen-1-one, Acrobat, Akrobat, Athlete, CME 151, Dimethomorph, Festival C, Forum, Forum (biocide), Xixianmalin
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenilo)-1-morfolina 4-ilprop-2-en-1-uno
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(=CC(=O)N2CCOCC2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethomorph
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22ClNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1237
Porcentaje de pureza >95%