Learn More
Dilmapimod, MedChemExpress
Código de producto. 16463938
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463938 10 mg 10 miligramos
16446657 5 mg 5 miligramos
16421049 1 mg 1 miligramo
16400546 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463938 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10404
MedChemExpress Dilmapimod (SB-681323) is a potent p38 MAPK inhibitor that potentially suppresses inflammation in chronic obstructive pulmonary disease.
Dilmapimod (SB-681323) is a potent p38 MAPK inhibitor that potentially suppresses inflammation in chronic obstructive pulmonary disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dilmapimod
CAS 444606-18-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H19F3N4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo SB-681323 GW 681323
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (273.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=C(C3=CC=C(F)C=C3C)N=C(NC(CO)CO)N=C2N1C4=C(F)C=CC=C4F
Peso molecular (g/mol) 456.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.42
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation