Learn More
Dihidrocetoprofeno (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30009665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009665 2.5 mg 2.50 miligramo
30008046 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4491762.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59960-32-6
Fórmula molecular C16 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 256.3
Sinónimo 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-[3-[hidroxi(fenil)metil]fenil]propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11,15,17H,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1099