Learn More
Digitonina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11461531 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461531 500 mg 500 miligramos
11451531 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461531 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215948090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00€
    267.75€ / 500 miligramos
    Ahorro 14.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Se utiliza para solubilizar los receptores y permeabilizar las membranas celulares y nucleares. Digitonina, MP Biomedicals Es un detergente no iónico suave que permeabiliza las membranas plasmáticas de las células eucariotas al formar complejos con el colesterol de la membrana y otros no conjugados.& ser
La digitonina tiene los siguientes usos:
  • Determinación del colesterol.
  • Uso de adipocitos potenciados por la digitonina para estudios del AMPC.
  • Solubilización de las proteínas de las membranas.
  • La forma soluble en agua puede ser usada para el aislamiento de cromosomas mitóticos.
CAS 11024-24-1
Fórmula molecular C56H92O29
Peso molecular (g/mol) 1229.32
Número MDL MFCD00077729
Clave InChI UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Sinónimo digitonin
PubChem CID 102004607
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetrametil-5'-oxaspiro[oxano-2,6'-pentaciclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosano]-3',15'-dioloxi]oxan-3-il]oxi}-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxi}oxan-3-il]oxi}-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Especificaciones
Forma física Polvo blanco
Punto de fusión 230 °C a 240 °C (descomposición)(literatura)
Cantidad 500 mg
Rotación específica [α]20/D −54°, c = 2,8 en metanol (Lit.)
Información de solubilidad Soluble en agua hirviendo (1g/10mL). Calienta durante 15 minutos a 98 °C. Enfría y coloca a 4 °C durante 3 horas y filtra cualquier precipitado. Soluble en alcohol absoluto (1g/57mL) y alcohol al 95% (1g).
Formula Weight (peso de la fórmula) 1229.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de CriticalMicelle (CMC) <0,5 mM (20–25 °C) (Lit.)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • digitonin, water soluble
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: digitonin