Learn More
Digitonina, MP Biomedicals™
Código de producto. 17861381 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
17861381 50 mg 50 miligramos
11471531 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 17861381
Marca: MP Biomedicals 0215948050
Permeabiliza las membranas plasmáticas de las células eucarióticas. La digitonina, MP Biomedicals es un detergente no iónico suave que se complejiza con el colesterol de las membranas y otros β-hidroxiceroles no conjugados. Se utiliza para solubilizar los receptores y permeabilizar las células.
La digitonina tiene los siguientes usos:
  • Determinación del colesterol.
  • Uso de adipocitos potenciados por la digitonina para estudios del AMPC.
  • Solubilización de las proteínas de las membranas.
  • La forma soluble en agua puede ser usada para el aislamiento de cromosomas mitóticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11024-24-1
Fórmula molecular C56H92O29
Peso molecular (g/mol) 1229.32
Número MDL MFCD00077729
Clave InChI UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Sinónimo digitonin
PubChem CID 102004607
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetrametil-5'-oxaspiro[oxano-2,6'-pentaciclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosano]-3',15'-dioloxi]oxan-3-il]oxi}-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxi}oxan-3-il]oxi}-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Especificaciones
Forma física Polvo blanco
Punto de fusión 230°C to 240°C (decomposition)(literature)
Cantidad 50 mg
Rotación específica [α]20/D −54° (c=2.8, methanol) (Lit.)
Información de solubilidad Soluble in boiling water (1g/10mL). Heat for 15 minutes at 98°C. Cool and place at 4°C for 3 hrs and filter off any precipitate. Soluble in absolute alcohol (1g/57mL) and 95% alcohol (1g).
Formula Weight (peso de la fórmula) 1229.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CriticalMicelle Concentration (CMC) <0.5mM (20–25°C) (Lit.)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Digitonin, Water Soluble
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Mention de danger
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Conseils de prudence
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Digitonin
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.