Learn More
Gilson™ Mini incubadora digital
Código de producto. 16368611 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente +5° hasta 60 °C
Ambiente -15 °C a 60 °C
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tipo de tapón Tamaño de la unidad
16368611 Ambiente -15 °C a 60 °C UE cada uno
16348611 Ambiente +5° hasta 60 °C UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16368611 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 36110850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1376.49€
    1052.10€ / paquete de 1
    Ahorro 324.39€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Mini incubadora digital con control de temperatura digital incorporado, que le permite configurar con precisión la temperatura interna sin un termómetro externo. Hay dos modelos disponibles para calentar solo o calentar y enfriar, ambos con pequeñas huellas que alojan matraces grandes.
  • La mini incubadora digital utiliza controles de temperatura digitales para ajustar y controlar la temperatura interna de la cámara con una precisión mejorada sobre termómetros externos y controles analógicos.
  • El panel LED grande muestra la temperatura interna para una revisión rápida.
  • Hay disponibles dos modelos:
    • Sólo calor – rango de temperatura de +°20 C a 60 °C
    • Calentar y enfriar – rango de temperatura de  °5 C a 60 °C
  • Admite matraces de 2 l en un tamaño reducido que ahorra espacio en la mesa de trabajo.
  • Incluye dos estantes extraíbles y tiene una toma de corriente interna universal para conectar otros instrumentos como pequeños agitadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 l
Tipo de tapón UE
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente -15 °C a 60 °C
Tipo Incubadora con calefacción y refrigeración
Exactitud de temperatura De ± 0,5 °C a 37 °C
Peso (imperial) 15 lb
Peso (métrico) 6,5 kg
Requisitos eléctricos 50/60 Hz 100/240 V
Tensión 100/240 V