Learn More
IKA™ Agitador magnético digital de placa calefactora, 500 °C, cerámica
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12304033 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
12304033 Cerámica cada uno
1 options
Código de producto. 12304033 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003487000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rango de agitación: 100 a 1500 rpm, Forma: Cuadrada, Tamaño: 180 x 180 mm
  • Excelente resistencia a productos químicos.
  • Potente motor para remover cantidades de hasta 15 l (H2O )
  • Visualización digital simultánea de la temperatura objetivo y real a través de la pantalla LCD
  • La conexión directa de un sensor de temperatura PT 1000 permite un control preciso de la temperatura (incluido en la entrega)
  • Precisión de control en el medio +/- 0,5 K (en combinación con PT 1000)
  • Visualización del valor de temperatura real en el medio con una resolución de 0,1 K al utilizar el sensor de temperatura PT 1000
  • 3 modos de funcionamiento a elegir (estándar, seguro, protección de ajuste)
  • Circuito de seguridad fijo de 550 °C
  • Indicador de superficie caliente: advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras
  • Pantalla digital de códigos de error.
  • El panel de control elevado protege contra fugas de líquidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230/120/100 V
Características de seguridad Circuito de seguridad fijo de 550 °C
Requisitos eléctricos 230/120/100V, 50/60Hz
Modelo C-MAG HS 7
Tamaño 180 x 180 mm
Altura (métrico) 105 mm
Temperatura (métrico) De 50 °C a 540 °C
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 215 mm
Longitud (métrico) 330 mm
Vataje 1020 W
Peso (imperial) 11 lb.
Peso (métrico) 5 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Cuadrada
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 10 L
Intervalo de agitación De 100 a 1500 rpm