Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación calefactado digital de la serie TC120, depósito de acero inoxidable
Código de producto. 12717829
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 × 330 × 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12717829 18 L 540 × 330 × 395 mm cada uno
12327637 5 L 330 x 180 x 395 mm cada uno
12727829 26 L 540 x 330 x 405 mm cada uno
12737829 38 L 730 x 333 x 450 mm cada uno
12707829 12 L 360 x 330 x 395 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12717829 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor TC120ST18
Controle sus entornos críticos
Usar código promocional 28022
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Versátil baño de circulación calefactado Optima de gama media y depósito de acero inoxidable con especificaciones completas para adaptarse a la mayoría de aplicaciones y lograr un control preciso de la temperatura.
  • Estabilidad ±0,05 º°C.
  • Pantalla LED nítida y brillante de 4 dígitos
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
  • Modelo disponible con/sin abrazadera (TClamp)
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Exceso de temperatura fijo
  • Calibración del usuario de 2 puntos
  • Alarma visual
  • Bomba integrada para la circulación externa
  • Alarma visual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 18 L
Caudal 16 l/min.
Intervalo de temperatura De 0 °C a 120 °C
Circulación externa Sí
Material Depósito de acero inoxidable
Presión máxima 210 mbar
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 540 × 330 × 395 mm
Tensión 120/230 V