Learn More
Cytiva Life Sciences™ Geles DIGE LF24
Código de producto. 17978322 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gel:
Poliacrilamida
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Tipo de gel Tamaño de la unidad
17978322 Poliacrilamida paquete de 3
1 options
Código de producto. 17978322 Proveedor Cytiva Life Sciences™ N.º de proveedor 29706670
 Artículo restringido
En stock
Geles de poliacrilamida al 12,5% prefabricados de gran formato con placas de vidrio de baja fluorescencia destinados a 2D DIGE y 2D DIBE™ .
Los geles DIGE LF24 son geles de poliacrilamida al 12,5% prefabricados de gran formato con placas de vidrio de baja fluorescencia destinados a la impresión 2D. DIGE/DIBE™ con Amersham™ Electroforesis DIGE Unidad LF24.
  • Gel prefabricado listo para usar
  • Configuración rápida con el kit de búfer DIGE optimizado
  • Tiras de IPG de 24 cm optimizadas para la separación de proteínas en gran formato
  • Las placas de vidrio de baja fluorescencia permiten el escaneo directo de imágenes fluorescentes
  • Adecuado para ensayos de cobertura de HCP de gran formato para requisitos reglamentarios de HCP ELISA .
  • Los geles DIGE LF24 son geles prefabricados de poliacrilamida al 12,5 % de gran formato con placas de vidrio de baja fluorescencia optimizadas para Amersham™ Electroforesis DIGE Unidad LF24.
  • No es necesario retirar las placas de vidrio al escanear el gel con un escáner de imágenes fluorescentes. Abra el casete de vidrio para realizar la transferencia de las proteínas a una membrana.
  • Este gel está diseñado para la electroforesis en gel de diferencia de fluorescencia bidimensional (DIGE 2D) y el ensayo de cobertura HCP de gran formato (DIGE 2D). DIBE™) para los requisitos reglamentarios del HCP ELISA .
  • Los kits de tampón DIGE listos para usar permiten una rápida configuración de la electroforesis.
  • El paquete contiene 3 geles prefabricados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón especial a base de piperidinopropionamida (PPA)
Porcentaje del gel 12.5%
Tipo de gel Poliacrilamida
Intervalo de separación 12 a 120 kDa
Requisitos de almacenamiento 4 °C a 8 °C
Tipo de producto Gel de poliacrilamida