Learn More
Sulfona de fenilo difluorometilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432099 5 g 5 g
15442099 250 mg 250 miligramos
15422099 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64760.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1535-65-5 | C7H6F2O2S | 192.18 g/mol
Used as a reagent for the nucleophilic difluoro(phenylsulfonyl)methylation of carbonyls and fluorination. Reagent used for reductive silylation and the preparation of trifluoro- and difluoromethylsilanes by reductive coupling of fluoromethyl sulfones, sulfoxides and sulfides with chlorosilanes, fluoroalkylation/chloroalkylation of α,β-enones, arynes, acetylenic ketones and other Michael acceptors, difluoromethylation of primary alkyl halides via nucleophilic substitution-reductive desulfonylation. Also used as reagent in preparation of α-difluoromethyl amines via stereo selective (phenylsulfonyl)difluoromethylation of chiral sulfinyl aldimines and Anti-difluoropropanediols via potassium tert-butoxide-catalyzed difluoromethylenation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como reactivo para la difluoro(fenilsulfonil)metilación nucleífilica de carbonilo y la fluorinación. Reactivo utilizado para la sililación reductiva y la preparación de trifluorosilanos y difluorometilsilanos por acoplamiento reductor desulfones de fluorometilo, sulfoxidas y sulfuros con clorosilanos, fluoroalquilación/cloroalquilación de α,β-enonas, arinos, cetonas acetilénicas y otros aceptores de Michael, difluorometilación de haluros de alquilo primarios mediante la desulfonilación substituto-reductiva nucleófila. También se utiliza como reactivo en la preparación de aminas de α-difluorometilo mediante la (fenilsulfonil)difluorometilación selectiva estéreo de aldiminas de sulfinilo quiral y antidifluoropropanedioles a través de la difluorometilenación de aldehídos catalizada por terc-butióxido de potasio.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1535-65-5
Fórmula molecular C7H6F2O2S
Peso molecular (g/mol) 192.18
Número MDL MFCD01050170
Clave InChI LRHDNAVPELLXDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo difluoromethyl sulfonyl benzene, difluoromethyl phenyl sulfone, difluoromethanesulfonylbenzene, phenyl difluoromethyl sulfone, benzene, difluoromethyl sulfonyl, difluoromethyl sulfonylbenzene, difluoro-methanesulfonyl-benzene, difluoromethyl sulfonyl-benzene
PubChem CID 11816356
Nombre IUPAC difluorometilsulfonilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difluoromethyl phenyl sulfone
Punto de fusión 24°C to 25°C
Densidad 1.324
Índice de refracción 1.5
Cantidad 5 g
Beilstein 2259218
Información de solubilidad Soluble in chloroform and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.18
Porcentaje de pureza 95%