Learn More
Diflunisal, MedChemExpress
Código de producto. 16417466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16417466 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16417466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18342
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
MedChemExpress Diflunisal (MK-647) is a salicylate derivative with nonsteroidal anti-inflammatory and uricosuric properties, which is used alone as an analgesic and in rheumatoid arthritis patients. The mechanism of action of diflunisal is as a Cyclooxygenase (COX) Inhibitor.
Diflunisal (MK-647) is a salicylate derivative with nonsteroidal anti-inflammatory and uricosuric properties, which is used alone as an analgesic and in rheumatoid arthritis patients. The mechanism of action of diflunisal is as a Cyclooxygenase (COX) Inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflunisal
CAS 22494-42-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H8F2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo MK-647
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (199.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=C(F)C=C2F)=CC=C1O)O
Peso molecular (g/mol) 250.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.2
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation