Learn More
Éter dietílico, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15612460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
135 kg
240 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
135 Kg
2.50 litro
240 litros
25 litros
5 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15612460 1 L 1 litro
15622460 2.5 L 2.50 litro
15682460 5 L 5 litros
15652460 25 L 25 litros
15642460 240 L 240 litros
15602460 135 kg 135 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15612460 Proveedor Fluka N.º de proveedor 240041L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.00€
    68.43€ / 1 litros
    Ahorro 16.57€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Ether
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph.Eur.BP
Densidad 0,706g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.365
Temperatura de inflamación − °40 −C (°40 F)
Punto de ignición 320 °F
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Número UN 1155
Beilstein 1696894
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.