Learn More
Éter dietílico, puriss., ≥99,5% (GC), Solstice
Descripción
- Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Ether |
| Punto de fusión | -116 °C |
| Nombre de nota | Cumple con la especificación analítica de Ph.Eur.BP |
| Densidad | 0,706g/mL a 25 °C |
| Cantidad | 4 x 5 L |
| Límite de explosión | 0.365 |
| Temperatura de inflamación | −45 °C (−49 °F) |
| Punto de ignición | 320 °F |
| Envase | Frasco de aluminio |
| Forma física | Líquido |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diethyl ether
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.