Learn More
Éter dietílico, puriss., ≥ 99,5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15602470
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15602470 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15632460 2.5 L Frasco de aluminio 2.50 litro
15662460 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15672460 4 x 5 L Frasco de aluminio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15602470 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 240046X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Británica Eur.,≥ 99,5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Ether
Punto de fusión -116°C
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Densidad 0.706g/mL at 25°C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.365
Temperatura de inflamación −45°C (−49°F)
Punto de ignición 320°F
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Número UN UN1155
Beilstein 1696894
Punto de ebullición 34.6°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.