Learn More
Dideschloro Florfenicol, TRC
Código de producto. 30240874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240874 1 mg 1 miligramo
30240724 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4405001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138872-76-1
Fórmula molecular C12 H16 F N O4 S
Peso molecular (g/mol) 289.32
Nombre IUPAC N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hidroxi-1-(4-metilsulfonilfenil)propano-2-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@H](CF)[C@H](O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dideschloro Florfenicol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16FNO4S/c1-8(15)14-11(7-13)12(16)9-3-5-10(6-4-9)19(2,17)18/h3-6,11-12,16H,7H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0784