Learn More
Diciclopentadieno, 95 %, estabilizado con 100-200 ppm 4-terc-Butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11954431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
100 ML
2.50 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11954431 10 L Tambor de plástico 10 litros
10636162 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10377370 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10724841 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11954431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150760100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-73-6 , 98-29-3
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.2
Clave InChI HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
PubChem CID 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMILES C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclopentadiene
Punto de fusión 11.0°C to 13.0°C
Densidad 0.9820g/mL
Punto de ebullición 170.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (endo-Dicyclopentadiene) (GC)
Envase Tambor de plástico
Índice de refracción 1.5100 to 1.5120
Cantidad 10 L
Beilstein 05,II,391
Índice Merck 14,2739
Gravedad específica 0.982
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether
Estabilizante 100 to 200ppm p-tert.-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido